Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.22 μm de tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.22 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
Marca: Merck GSWP04700
217.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.00700kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,22μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
0,22 μm | |
18 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
150 µm | |
Hidrófilo | |
47 mm |
≥3,52 bares, aire con agua | |
Membrana | |
Celulosa | |
No estéril | |
2 l/min/cm2 | |
Plano | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- MCE .22UM WH PL 47MM 100/PK
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose