Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.025 μm de tamaño de poro
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación.
Marca:  Merck VSWP14250
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10300171
  • 810.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
0,025 μm
0,15 ml/min x cm2
Membranas de filtración
142 mm
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato)
No estéril
105 µm
Hidrófilo
142 mm