Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.025 μm de tamaño de poro
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación.
Marca: Merck VSWP01300
296.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.07380kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,025 μm | |
0,15 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración | |
13 mm |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
No estéril | |
105 µm | |
Hidrófilo | |
13 mm |
Seguridad y manipulación
- Membrana MF-Millipore, ésteres mezclados de celulosa, hidrófila, 0,025 um, 13mm, blanca, lisa. 100/pq.
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Hazard Statement
- H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose