Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.025 μm de tamaño de poro
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación.
Marca:  Merck VSWP09025
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10268090
  • 447.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
0,025 μm
0,15 ml/min x cm2
Membranas de filtración
90 mm
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato)
No estéril
105 µm
Hidrófilo
90 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MCE 0.025UM WH PL 90MM 25/PK
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: octylphenol polyethoxyethanol