Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Permite la determinación rápida y sencilla de la concentración y actividad de una gran variedad de iones disueltos.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51340263
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
- Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
- Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
- Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
- Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
- La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
- Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
- Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
- La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
- Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
- Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Especificaciones
Cable S7-BNC (30281915) | |
4,75 in | |
Eje de epoxi | |
Desde 8 hasta 11 | |
Electrodo de ión selectivo | |
1,0 a 1 x 10-7 mol/l |
NH4Cl/NH4OH (ISA) | |
120 mm | |
Soluciones necesarias: Electrolito de referencia: ajustador de fuerza iónica NH4Cl de 0,1 mol/l - NH4Cl /NH4OH | |
Electrodo de semiceldas perfectION DX223-Na+ | |
De 0° a 80 °C |