Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos de pH
Marca: Mettler Toledo™ 51302047
Detalles adicionales : Peso : 0.73000kg
Descripción
- Completamente miscible
- Incluye certificado de inspección de calidad
- Trazable a NIST
Especificaciones
∼100 °C | |
Solución de tampón | |
Certificado de inspección de calidad | |
7 |
Transparente, verde | |
Tampón de pH | |
30 sobres de 20 ml | |
Completamente miscible |