Learn More
METTL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | METTL4 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18606717
|
Novus Biologicals
NBP2-68673-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18668008
|
Novus Biologicals
NBP2-68673 |
100 μg |
624.00€ 590.10€ / 100 microlitros Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
METTL4 Polyclonal antibody specifically detects METTL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| METTL4 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 64863 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.1.1.-, FLJ23017, HsT661, methyltransferase like 4, methyltransferase-like protein 4, MGC117235 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IIGKKRKRCVVFNQGELDAMEYHTKIRELILDGSLQLIQEGLKSGFLYPLFEKQDKGSKPITLPLDACSLSELCEMAKHLPSLNEMEHQTLQLVEEDTSVTEQDLFLRVVENNSSFTK | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |