missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL4 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-68673

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18668008

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    590.10€ / 100 microlitros
    Ahorro 33.90€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

METTL4 Polyclonal antibody specifically detects METTL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

METTL4
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
EC 2.1.1.-, FLJ23017, HsT661, methyltransferase like 4, methyltransferase-like protein 4, MGC117235
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IIGKKRKRCVVFNQGELDAMEYHTKIRELILDGSLQLIQEGLKSGFLYPLFEKQDKGSKPITLPLDACSLSELCEMAKHLPSLNEMEHQTLQLVEEDTSVTEQDLFLRVVENNSSFTK
100 μg
Lipid and Metabolism
64863
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado