missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68673-25ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
METTL4 Polyclonal antibody specifically detects METTL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| METTL4 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| EC 2.1.1.-, FLJ23017, HsT661, methyltransferase like 4, methyltransferase-like protein 4, MGC117235 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IIGKKRKRCVVFNQGELDAMEYHTKIRELILDGSLQLIQEGLKSGFLYPLFEKQDKGSKPITLPLDACSLSELCEMAKHLPSLNEMEHQTLQLVEEDTSVTEQDLFLRVVENNSSFTK | |
| 25 μL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 64863 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido