Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Polymer Stem Casters
For use with either MetroMax i polymer mobile stem caster posts
Marca: Metro™ 5PCX
Detalles adicionales : Peso : 1.75000kg
Descripción
- Facilita la limpieza
- Las ruedas permiten mover las unidades de estantería fácilmente para acceder a suelos y paredes
- Cuando se utiliza para crear carros, permite el movimiento eficiente de suministros a través de una instalación o campus
Ruedas giratorias de polímero
- Rendimiento resistente a la corrosión (asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable)
- Rueda de poliuretano de 127 mm (5 pulgadas) de diámetro
- Cojinete de eje de estilo de manga
- Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
- Protección antimicrobiana integrada en la rosca
- Capacidad de carga 135kg (300 libras)
- Intervalo de temperatura: De -29 a 49 °C (de - 20 a 120 °F)
- Amortiguadores incluidos
- Asta y componentes chapados
- Estilo giratorio o de freno giratorio
- Amortiguadores incluidos
- Asta eje y tubo de acero inoxidable
- Cojinetes sellados (amortiguadores incluidos)
Especificaciones
Resistentes a la corrosión | |
De - 20 a 120 °F | |
Rueda de tubo giratoria | |
12,7 cm | |
De -49 °C a 49 °C | |
300 lb |
Poliuretano | |
5 pulg | |
Sí | |
135 kg | |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | |
Polímero |