Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,borde de estante, apilable
Marca:  Metro™ L72N4C
Detalles adicionales : Peso : 2.27000kg
Código de producto. 11775699
  • 56.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 10 cm de alto
  • Opción de acabado en acero inoxidable o chapado
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
72 pulg
182,8 cm
Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™
10 cm
4 pulg
Chrome