Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Connects stationary end units to overhead track sets.
Marca:  Metro™ TTE21S
Detalles adicionales : Peso : 18.32800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957291
  • 1480.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cromado
  • Anchura del estante: 45,7 cm
  • El kit incluye postes de 218,5 cm (86 pulgadas) y tornillería necesaria para conectar las unidades terminales estacionarias a la guía
Información de órdenes
Se requiere un kit por cada sistema. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas)
5,1kg
Kit de unidad final estacionaria
53 cm
Ninguno
Acero inoxidable
21 pulg
21 pulg
11,5 lb
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
53 cm