Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Connects stationary end units to overhead track sets.
Marca:  Metro™ TTE21C
Detalles adicionales : Peso : 18.32800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937291
  • 885.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2023
para ver el stock
Description
Description
  • Cromado
  • Anchura del estante: 45,7 cm
  • El kit incluye postes de 218,5 cm (86 pulgadas) y tornillería necesaria para conectar las unidades terminales estacionarias a la guía
Order Info
Se requiere un kit por cada sistema. Los estantes se venden por separado.
Specifications
Specifications
21 pulg
Chrome
53 cm
5,1kg
None
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Kit de unidad final estacionaria
53 cm
21 pulg
11,5 lb
Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas)
Chapado en cromo
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers