Learn More
Metro™ Estantes sólidos de acero inoxidable Super Erecta™
Estantes con esquinas con revestimiento de polvo negro
Marca:  Metro™ 2436FS
Detalles adicionales : Peso : 6.71200kg
Código de producto. 15996651
  • 407.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave/lavable en carro
  • Fabricadas en acero inoxidable de tipo 304
  • Disponible en estilo liso y plano
  • Con esquinas de acero inoxidable
  • Dimensiones: 91,4 x 61 cm (36 x 24 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 pulg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
91,4 cm
24 pulg
61 cm
Esterilizable en autoclave
Acero inoxidable