Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca: Metro™ 2442NFS
Detalles adicionales : Peso : 7.36800kg
Descripción
- Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
106,6 cm | |
24 pulg |
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) | |
42 pulg | |
Acero inoxidable | |
61 cm |