Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts
For use with Metro Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta and Super Erecta Pro wire shelving systems
Marca:  Metro™ 54P
Detalles adicionales : Peso : 1.10400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996701
  • 30.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
  • Ranuras en intervalos de 2,5 cm
  • Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
La altura incluye el perno de nivelación y la tapa. Los estantes y los postes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
138,6 cm
Estática
Chrome
54,6 in
Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™