Learn More
Metro™ Accesorio de carro Starsys™, soporte para gráficos
Piezas para usar con carros Starsys
Marca: Metro™ SXRS6
Detalles adicionales : Peso : 2.17600kg
Descripción
- Cajón FL de 15,24 cm (6 pulg)
- Sin tirador de cajón
Especificaciones
Cajón | |
Carro Metro Starsys | |
13,63 cm | |
40 cm | |
16,25 in |
15,75 x 16,25 x 5,37 pulg (40 x 14 x 13,63 cm) | |
5,37 in | |
15,75 in | |
Polímero | |
14 cm |