Learn More
Metro™ Accesorio de carro Starsys™, soporte para gráficos
Piezas para usar con carros Starsys
Marca: Metro™ B5PC-TL
Detalles adicionales : Peso : 2.54400kg
Descripción
- 5 in (127mm)
- Bloqueo total
- Polímero
- Recomendado para entornos corrosivos
Especificaciones
Rueda de tubo | |
Carro Metro Starsys | |
Polímero |
Para entornos corrosivos | |
Bloqueo total |