Learn More
Metro™ Carros de uso general serie MW con estantes sólidos
Mueva y almacene los artículos más cómodamente en cualquier laboratorio. Los carros de uso general de la serie MW de Metro están construidos con estantes de Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y amortiguadores con forma de rosca para facilitar la movilidad del equipo de laboratorio.
Marca: Metro™ MW203
Detalles adicionales : Peso : 19.07200kg
Descripción
Carro
- Capacidad de carga: 375 lb (170,1kg)
- Estantes Super Erecta totalmente intercambiables
- El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm.
- Los mangos de acero inoxidable de una pieza añaden rigidez y durabilidad
- Los carros de 46 cm tienen ruedas de 10 cm de diámetro; los carros de 53 cm y 61 cm de ancho tienen ruedas de 13 cm de diámetro.
- Tres niveles
- Capacidad de 170 kg de peso por carro
- Acero inoxidable de calibre 18, doblemente grueso en los bordes para obtener rigidez y resistencia
- Los bordes elevados ayudan a contener derrames y facilitan la limpieza
- Las robustas piezas de fundición de las esquinas facilitan el montaje
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta y desmonta con rapidez y facilidad sin herramientas.
Especificaciones
Carro de uso general | |
Modelo de 3 capas | |
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa | |
97 cm | |
24 in | |
375 lb | |
3 | |
46 cm |
NSF | |
24 × 18 × 38 pulg (61 × 46 × 97 cm) | |
38 in | |
3 estantes (planos) sólidos de acero inoxidable Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, 2 asas de acero inoxidable de una pieza, rueda de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg) | |
61 cm | |
170 kg | |
18 in |