Learn More
Metro™ Unidades de almacenamiento de seguridad estacionaria MetroMax iQ™
Defienda los materiales sensibles de su laboratorio en busca de pérdidas o hurtos. La unidad de almacenamiento de seguridad estacionaria MetroMaxiQ permite la protección en una unidad segura e instalada dentro de su entorno de trabajo.
Marca:  Metro™ MQSEC55E
Detalles adicionales : Peso : 62.04800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15997161
  • 2530.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La fabricación de cable abierto de gran calibre mantiene el contenido visible para facilitar la comprobación del inventario
  • Protección del producto antimicrobiano Microban™ integrado para mantener el producto “más limpio entre limpiezas”
  • Puerta doble con mango giratorio ergonómico
  • Cada puerta se abre 270° y se puede fijar a los paneles laterales.
  • Los postes tienen patas niveladoras para compensar las superficies irregulares
Especificaciones
Especificaciones
Se ajusta al estante: 61 x 121,9 cm; An. x Pr.: 68,5 x 129,2cm (27 x 50,7 pulg.)
Polímero