Learn More
Metro™ Unidades de almacenamiento de seguridad estacionaria MetroMax iQ™
Defienda los materiales sensibles de su laboratorio en busca de pérdidas o hurtos. La unidad de almacenamiento de seguridad estacionaria MetroMaxiQ permite la protección en una unidad segura e instalada dentro de su entorno de trabajo.
Marca:  Metro™ MQSEC56E
Detalles adicionales : Peso : 64.59200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927171
  • 2745.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La fabricación de cable abierto de gran calibre mantiene el contenido visible para facilitar la comprobación del inventario
  • Protección del producto antimicrobiano Microban™ integrado para mantener el producto “más limpio entre limpiezas”
  • Puerta doble con mango giratorio ergonómico
  • Cada puerta se abre 270° y se puede fijar a los paneles laterales.
  • Los postes tienen patas niveladoras para compensar las superficies irregulares
Especificaciones
Especificaciones
Se ajusta al estante: 61 x 152,4 cm; An. x Pr.: 68,5 x 159,7cm (27 x 62,8 pulg.)
Polímero