Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Accessory, Keyboard Shelf
For use with MetroMax iQ shelves
Marca: Metro™ KBX
Detalles adicionales : Peso : 3.63200kg
Descripción
- El estante recubierto de epoxi proporciona un alto nivel de resistencia a la corrosión
- Se monta en estantes anchos de 60,96 cm (24 pulgadas) o de 45,72 cm (18 pulgadas)
- La longitud mínima del estante es de 76 cm (30 pulgadas)
La carga del estante no debe superar los 45,8 kg (10 libras)
Especificaciones
16 pulg | |
Estante para teclado | |
127 cm | |
40,6 cm | |
Estantes Metromax i de 457 mm y 610 mm de ancho | |
10 lb |
26,5 in | |
26,5 × 16 × 5 pulg (67,3 × 40,6 × 127 cm) | |
45,8 kg | |
5 pulg | |
67,3 cm |