Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Accessory, Keyboard Shelf
For use with MetroMax iQ shelves
Marca:  Metro™ LTKB
Detalles adicionales : Peso : 2.90400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957061
  • 388.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El estante recubierto de epoxi proporciona un alto nivel de resistencia a la corrosión
  • Se monta en estantes anchos de 60,96 cm (24 pulgadas) o de 45,72 cm (18 pulgadas)
  • La longitud mínima del estante es de 76 cm (30 pulgadas)
La carga del estante no debe superar los 45,8 kg (10 libras)
Especificaciones
Especificaciones
Estante para teclado
Estantes MetroMax i de 121,9 mm y 152,4 mm de ancho.