Learn More
Metro™ Accesorio para estanterías electrónicas y para salas limpias, soporte de etiquetas
Soportes de etiquetas conductores
Marca:  Metro™ 9990PESD
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg
Código de producto. 15936781
  • 11.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con los estantes ventilados de Metro™ Super Erecta™ y MetroMax Q marco del ESD
  • Disponible en dos longitudes
Especificaciones
Especificaciones
3 pulg
1,25 in
7,6 cm
Plástico
3,2 cm
Sistema SmartTray™