Learn More
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationary End Unit Kits
Connects stationary end units in Double-Deep systems and to overhead track sets
en la oferta
Especificaciones
Descripción | Chapado en cromo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
Incluye | Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) |
Tipo de producto | Kit de unidad final estacionaria |
Material | Chrome |
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Anchura (imperial) | Anchura (imperial) del estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Anchura (imperial) | Anchura (imperial) del estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15987151
|
Metro™
LTTE21C |
37 lb | 21 pulg | 21 pulg |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15977151
|
Metro™
LTTE18C |
33 lb | 18 pulg | 18 pulg |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15997151
|
Metro™
LTTE24C |
41 lb | 24 pulg | 24 pulg |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
- Chrome-plated finish
- Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and connecting hardware
Información de órdenes
Shelves are sold separately.
Especificaciones
Chapado en cromo | |
Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) | |
Chrome |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | |
Kit de unidad final estacionaria |