Learn More
Metro™ Kits de unidades finales estacionarias Top-Track de doble profundidad
Descripción
- Para usar con Metro Super Erecta™ y Súper Adjustable™ sistemas de estanterías
- Acabado chapado en cromo
- El kit incluye 86 in. (218,5 cm) postes y accesorios de conexión
Información de órdenes
Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad final estacionaria |
| Descripción | Chapado en cromo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
| Incluye | Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) |
| Peso (imperial) | 37 lb |
| Peso (métrico) | 16,6 kg |
| Anchura (imperial) del estante | 21 pulg |
| Anchura (imperial) | 21 in |
| Anchura (métrico) del estante | 53 cm |
| Anchura (métrico) | 53 cm |
| Mostrar más |