Learn More
Iodida de metiltrifenoxifosfonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779250
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
17579-99-6
C19H18IO3P
452.22
MFCD00011911
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4
2735090
metil(trifenoxi)fosfomanio; yoduro
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-]
17579-99-6
C19H18IO3P
452.22
MFCD00011911
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4
2735090
metil(trifenoxi)fosfomanio; yoduro
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyltriphenoxyphosphonium iodide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.0°C to 146.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 177
Fieser 01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.22
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltriphenoxyphosphonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.