Learn More
Tricloruro de metiltina, 97 %, Thermo Scientific™
60.53€ - 1081.60€
CAS | 993-16-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3Cl3Sn |
Peso molecular (g/mol) | 240.095 |
Número MDL | MFCD00000514 |
Clave InChI | YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327 |
PubChem CID | 101940 |
Nombre IUPAC | tricloro(metil)estanano |
SMILES | C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071156.03 |
1g |
60.53€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11324849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071156.06 |
5g |
230.88€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11344849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071156.14 |
25g |
1081.60€
25 g |
Fecha estimada de envío: 22-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
A chemical used in the synthesis of metallasilesesquiloxanes. Also used in the preparation of organotin(IV) complexes showing antibacterial activities.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
993-16-8 | |
240.095 | |
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K | |
101940 | |
C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
CH3Cl3Sn | |
MFCD00000514 | |
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327 | |
tricloro(metil)estanano |
Especificaciones
Methyltin trichloride | |
43°C | |
MFCD00000514 | |
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327 | |
Soluble in Chloroform,Methanol. | |
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K | |
tricloro(metil)estanano | |
101940 | |
cristalino/a/s |
993-16-8 | |
CH3Cl3Sn | |
UN number : 2921 | |
1g | |
Moisture sensitive | |
C[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
240.095 | |
240.11 | |
97% |
RUO – Research Use Only