Learn More
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™
Click to view available options
100ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter tiene una amplia gama de aplicaciones en síntesis orgánica. La alquilación de aldehídos y cetonas es la aplicación más común del reactivo de Grignard. Es un nucleófilo fuerte que puede formar nuevos enlaces carbono-carbono. Al igual que los compuestos de organolitio, es útil para formar enlaces carbono-heteroátomo.
Solubilidad
Soluble en éter, tolueno y tetrahidrofurano. Insoluble en hidrocarburos.
Notas
Es altamente inflamable y reacciona con la humedad o el agua para formar gas metano, por lo que se debe almacenar en recipientes cerrados herméticamente.
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter tiene una amplia gama de aplicaciones en síntesis orgánica. La alquilación de aldehídos y cetonas es la aplicación más común del reactivo de Grignard. Es un nucleófilo fuerte que puede formar nuevos enlaces carbono-carbono. Al igual que los compuestos de organolitio, es útil para formar enlaces carbono-heteroátomo.
Solubilidad
Soluble en éter, tolueno y tetrahidrofurano. Insoluble en hidrocarburos.
Notas
Es altamente inflamable y reacciona con la humedad o el agua para formar gas metano, por lo que se debe almacenar en recipientes cerrados herméticamente.