Learn More
Metil pivaloilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259033
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
55107-14-7
C8H14O3
158.2
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
99597
metil 4,4-dimetil-3-oxopentanoato
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Este artículo no se puede devolver. View return policy
55107-14-7
C8H14O3
158.2
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
99597
metil 4,4-dimetil-3-oxopentanoato
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl pivaloylacetate
Color Incolora
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 67.0°C to 70.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2COOCH3
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl pivaloylacetate, 98%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.