Learn More
Metil 6-metilnicotinato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228812
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
5470-70-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00006340
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
231548
metil 6-metilpiridina-3-carboxilato
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
5470-70-2
C8H9NO2
151.16
MFCD00006340
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
231548
metil 6-metilpiridina-3-carboxilato
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 6-methylnicotinate
Punto de fusión 31.0°C to 37.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C (22.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 6-methylnicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.