Learn More
Metil4-metoxitiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |