Learn More
Metil 3-hidroxitiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyle3-hydroxythiophene-2-carboxylate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |