Learn More
Metil 3-aminobenzo[b]tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228790
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
35212-85-2
C10H9NO2S
207.25
MFCD00206744
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
874720
metil 3-amino-1-benzotiofeno-2-carboxilato
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
35212-85-2
C10H9NO2S
207.25
MFCD00206744
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
874720
metil 3-amino-1-benzotiofeno-2-carboxilato
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 109°C to 111°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-aminobenzo¢b!thiophene-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.