Learn More
Metildifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 322.00€
CAS | 1486-28-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H13P |
Peso molecular (g/mol) | 200.22 |
Número MDL | MFCD00008508 |
Clave InChI | UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine |
PubChem CID | 73879 |
Nombre IUPAC | metil(difenil)fosfano |
SMILES | CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11456290
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27159.03 |
1 g | |||||||
11466290
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27159.09 |
10 g | |||||||
11476290
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27159.18 |
50 g |
322.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Methyldiphenylphosphine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa metildifenilfosfina se utiliza como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
1486-28-8 | |
200.22 | |
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N | |
73879 | |
CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C13H13P | |
MFCD00008508 | |
methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine | |
metil(difenil)fosfano |
Especificaciones
Methyldiphenylphosphine | |
1.064 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00008508 | |
methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine | |
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N | |
metil(difenil)fosfano | |
73879 | |
99% |
1486-28-8 | |
160°C (15 mmHg) | |
C13H13P | |
Air Sensitive | |
Insoluble in water. | |
CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
200.22 | |
200.21 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-065-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only