Learn More
Metildifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476290 50 g 50 g
11456290 1 g 1 g
11466290 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27159.18
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Methyldiphenylphosphine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La metildifenilfosfina se utiliza como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486-28-8
Fórmula molecular C13H13P
Peso molecular (g/mol) 200.22
Número MDL MFCD00008508
Clave InChI UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
Nombre IUPAC metil(difenil)fosfano
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldiphenylphosphine
Densidad 1.064
Punto de ebullición 160°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 99%