Learn More
Dímero de metilciclopentadieno, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
42.20€ - 334.00€
CAS | 26472-00-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H16 |
Peso molecular (g/mol) | 160.26 |
Número MDL | MFCD00082297 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10347810
|
Thermo Scientific Acros
156852500 |
250 g | Frasco de vidrio |
42.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10031720
|
Thermo Scientific Acros
156850010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
154.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10403405
|
Thermo Scientific Acros
156850025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
334.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
26472-00-4 | |
C12H16 | |
160.26 | |
MFCD00082297 |
Especificaciones
Methylcyclopentadiene dimer | |
-51.0°C | |
0.9400g/mL | |
26°C | |
90% | |
1.4975 to 1.4995 | |
0.94 | |
160.26 | |
95% |
26472-00-4 | |
De incoloro a amarillo | |
200.0°C | |
Auténtico | |
C12H16 | |
MFCD00082297 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether | |
160.26 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Susceptible de provocar cáncer.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Obtener instrucciones especiales antes del uso.
Usar equipo de protección individual según sea necesario.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 247-724-5
- Methylcyclopentadiene dimer
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only