Learn More
Dímero de metilciclopentadieno, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347810 250 g Frasco de vidrio 250 g
10031720 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10403405 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156852500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26472-00-4 | C12H16 | 160.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26472-00-4
Fórmula molecular C12H16
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00082297
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclopentadiene dimer
Punto de fusión -51.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4975 to 1.4995
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylcyclopentadiene dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.