Learn More
Metilsulfóxido-d6, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 16338206
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Densidad 1.1900 g/mL
Temperatura de inflamación de 88 °C
Gravedad específica 1,1900
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Cantidad 100 mL
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2D6OS
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Peso molecular (g/mol) 84.18
Grado RMN