Learn More
Macherey-Nagel™ Methyl-Sil Deactivated Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723106.10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
0,4 mm | |
320 °C | |
1 unidad |
Columna capilar desactivada | |
Preparación de columnas capilares | |
10 m |