Learn More
(S)-(-)-Lactato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is used in pharmaceutical industry, agricultural fields and is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la industria farmacéutica, agricultura y también como disolvente.
Solubilidad
Miscible. Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utiliza en la industria farmacéutica, agricultura y también como disolvente.
Solubilidad
Miscible. Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl (S)-(-)-lactate |
Punto de fusión | -44°C |
Densidad | 1.092 |
Punto de ebullición | 135°C to 138°C |
Temperatura de inflamación | 49°C (120°F) |
Índice de refracción | 1.414 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1720587 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |