Learn More
p-Toluenosulfonato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-169290
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
80-48-8
C8H10O3S
186.23
MFCD00008417
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
6645
metil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
80-48-8
C8H10O3S
186.23
MFCD00008417
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
6645
metil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluenesulfonate
Nombre de nota 97%
Acidez 0.2% max.
Punto de fusión 24.0°C to 30.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 292.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3CH3
Índice de refracción 1.5162 to 1.5182
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.