Learn More
Metil nicotinato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165480
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
93-60-7
C7H7NO2
137.14
MFCD00006388
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
7151
metil piridina-3carboxilato
COC(=O)C1=CN=CC=C1
93-60-7
C7H7NO2
137.14
MFCD00006388
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
7151
metil piridina-3carboxilato
COC(=O)C1=CN=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 38.0°C to 43.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 209.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 39
Índice Merck 15, 6173
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl nicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.