Learn More
Metacrilato de metilo, 99 %, estabilizado con, Thermo Scientific™
16.74€ - 45.58€
CAS 80-62-6
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00008587
Clave InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nombre IUPAC Metil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11448800
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13030.AE
100mL
16.74€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11499953
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13030.AP
500mL
24.75€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11409963
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13030.0F
2500mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Methyl methacrylate is used as a monomer in the manufacturing of poly(methyl methacrylate) (PMMA). It is also used in the manufacturing of the co-polymer methyl methacrylate-butadiene-styrene (MBS), which is a modifier for polyvinyl chloride. It plays an important role as the cement used in total hip replacements as well as total knee replacements. It is also involved in the preparation of other methacrylates viz. ethyl methacrylate (EMA), butyl methacrylate (BMA) and 2-ethyl hexyl methacrylate (2-EHMA) and methacrylic acid (MAA), which finds application as an intermediate in the manufacture of coating polymers and textile applications.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El metilmetacrilato se utiliza como monómero en la fabricación de poli(metilmetacrilato) (PMMA). También se utiliza en la fabricación del copolímero estireno-butadieno metilmetacrilato (MBS), que es un modificador para el cloruro de polivinilo. Juega un papel importante como el cemento utilizado en los reemplazos totales de cadera, así como en los reemplazos totales de rodilla. También participa en la preparación de otros metacrilatos, a saber, el metacrilato de etilo (EMA), el metacrilato de butilo (BMA) y el metacrilato de 2-etil-hexilo (2-EHMA) y el ácido metacrílico (MAA), que se aplica como intermediario en la fabricación de polímeros de recubrimiento y aplicaciones textiles.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, peróxidos, aminas, bases, ácidos, agentes reductores y halógenos.
Especificaciones
80-62-6
100.117
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
6658
Metil 2-metilprop-2-enoato
C5H8O2
MFCD00008587
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
CHEBI:34840
CC(=C)C(=O)OC
Especificaciones
Methyl methacrylate
80-62-6
-48°C
10°C (50°F)
MFCD00008587
605459
1.415
100mL
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Metil 2-metilprop-2-enoato
6658
100.12
stabilized
0.939
100°C to 101°C
C5H8O2
UN number : 1247
14,5941
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
Slightly miscible with water.
CC(=C)C(=O)OC
100.117
CHEBI:34840
99%