Learn More
Bromoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
15.91€ - 240.24€
CAS | 96-32-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H5BrO2 |
Peso molecular (g/mol) | 152.98 |
Número MDL | MFCD00000189 |
Clave InChI | YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech |
PubChem CID | 60984 |
Nombre IUPAC | metil 2-bromoacetato |
SMILES | COC(=O)CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10072230
|
Thermo Scientific Acros
169550250 |
25g | Frasco de vidrio |
15.91€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10644842
|
Thermo Scientific Acros
169551000 |
100g | Frasco de vidrio |
32.34€
100 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10792781
|
Thermo Scientific Acros
169555000 |
500g | Frasco de vidrio |
101.19€
500 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10409120
|
Thermo Scientific Acros
169550025 |
2.5kg | Frasco de vidrio |
240.24€
2.50 Kg |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
96-32-2 | |
152.98 | |
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N | |
60984 | |
COC(=O)CBr |
C3H5BrO2 | |
MFCD00000189 | |
methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech | |
metil 2-bromoacetato |
Especificaciones
Methyl bromoacetate | |
96-32-2 | |
De incoloro a amarillo | |
62°C | |
Authentic | |
BrCH2CO2CH3 | |
02, 213 | |
1.4570 to 1.4590 | |
25g | |
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N | |
COC(=O)CBr | |
152.98 | |
152.98 | |
99% |
99% | |
1.6100g/mL | |
145.0°C | |
99% | |
C3H5BrO2 | |
MFCD00000189 | |
Frasco de vidrio | |
methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone | |
1.61 | |
metil 2-bromoacetato | |
60984 | |
Líquido |
RUO – Research Use Only