Learn More
Bromoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10792781
76.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-32-2
C3H5BrO2
152.98
MFCD00000189
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
60984
metil 2-bromoacetato
COC(=O)CBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-32-2
C3H5BrO2
152.98
MFCD00000189
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
60984
metil 2-bromoacetato
COC(=O)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl bromoacetate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 213
Gravedad específica 1.61
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido