Learn More
Bromoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25g
100g
500g
2.5kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl bromoacetate |
Nombre de nota | 99% |
Densidad | 1.6100g/mL |
Color | De incoloro a amarillo |
Punto de ebullición | 145.0°C |
Temperatura de inflamación | 62°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | BrCH2CO2CH3 |
Beilstein | 02, 213 |