Learn More
Acrilato de metilo, 99 %, estab. con aprox. 15 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020982
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
96-33-3
C4H6O2
86.09
MFCD00008627
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
7294
CHEBI:82482
Prop-2-enoato de metilo
COC(=O)C=C
96-33-3
C4H6O2
86.09
MFCD00008627
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
7294
CHEBI:82482
Prop-2-enoato de metilo
COC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de metilo es un monómero utilizado en la preparación de polímeros con propiedades rígidas, flexibles, iónicas, no iónicas, hidrófobas o hidrófilas. Participa en la producción de fibra de acrilato, que se utiliza para tejer alfombras sintéticas. Desempeña un papel importante como reactivo en la síntesis de intermediarios farmacéuticos y ésteres de ácidos alfa ω-dicarboxílicos. Es un buen nucleófilo y un aceptor de Michael para preparar dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.956
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.403
Cantidad 500 mL
Número UN UN1919
Beilstein 605396
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6011
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%