Learn More
Methyl acetate, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
2.5 L
Descripción
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl acetate |
Densidad | 0.934g/mL at 25°C |
Temperatura de inflamación | −13°C (8.6°F) |
Envase | Glass bottle |
Fórmula lineal | CH3COOCH3 |
Cantidad | 250 mL |
Número UN | UN1231 |
Beilstein | 1736662 |
Densidad del vapor | 2.55 (vs air) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.08g/mol |