missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7073306
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
79-20-9
C3H6O2
74.079
8711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
6584
CHEBI:77700
metil acetato
CC(=O)OC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
79-20-9
C3H6O2
74.079
8711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
6584
CHEBI:77700
metil acetato
CC(=O)OC
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
Presión de vapor 220mbar at 20°C
Viscosidad 0.38 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2.8
Punto de fusión -98°C
Punto de ebullición 57.4°C
Forma física Líquido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'